414026
Trimethylsilyl polyphosphate
Sinónimos:
PPSE, Polyphosphoric acid trimethylsilyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 167,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 167,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)=O
InChI
1S/C3H9O3PSi/c1-8(2,3)6-7(4)5/h1-3H3
Clave InChI
YSVQLWJDHYBITL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Microwave-Assisted Synthesis of 2-Aryl-2-oxazolines, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazines, and 4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-oxazepines: Utilizes trimethylsilyl polyphosphate under solvent-free conditions for the efficient preparation of various oxazolines and oxazines (MC Mollo, LR Orelli, 2016).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?