Merck
413674
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum triiodide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 560,00
US$ 560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 560,00
About This Item
Fórmula lineal:
LaI3
Número de CAS:
Peso molecular:
519.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
99.9% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
densidad
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)