298182
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum trichloride
Productos recomendados
grado
synthesis grade
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.9% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
densidad
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)