Merck
411787
Sigma-Aldrich
3,3′-Dinitrobenzophenone
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(O2NC6H4)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
272.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
152-154 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8N2O5/c16-13(9-3-1-5-11(7-9)14(17)18)10-4-2-6-12(8-10)15(19)20/h1-8H
Clave InChI
BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)