The detailed composition of this phenol nitroprusside solution is considered proprietary, but includes 50 g/L phenol in a sodium nitroprusside solution containing a stabilizer.
P6994
Phenol nitroprusside solution
Sinónimos:
Nitroprusside Phenol Solution
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What are the concentrations of the solution components sodium nitroprusside and phenol?
1 answer-