Saltar a
F2003
Flavone
≥99.0%
Sinónimos:
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 67,20
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 133,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-383-8
Beilstein/REAXYS Number:
157598
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
US$ 67,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
4086238790SML3158
Flavone analytical standard
Supelco
40862
Flavone
description
≥99.0%
description
analytical standard
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
-
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
functional group
ketone, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Gene Information
human ... ADORA3(140), ANPEP(290), CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Ar(24208), Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is the origin of flavone F2003 natural or synthetic?
    1 answer
    1. This stated origin of this product is synthetic organic.