410977
Bicine sodium salt
40 wt. % in H2O
Sinónimos:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine sodium salt
About This Item
Productos recomendados
concentration
40 wt. % in H2O
impurities
≤10% diethanolamine, sodium carbonate, sodium hydroxide and ammonium (total)
refractive index
n20/D 1.413
density
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)