409901
1,7-Dimethylnaphthalene
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.605 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
density
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cccc(C)c2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
SPUWFVKLHHEKGV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?