Merck
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonene
96%
Sinónimos:
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 193,00
25 G
US$ 521,00
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 193,00
25 G
US$ 521,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.24
Beilstein:
1698439
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
4.35 (vs air)
presión de vapor
11 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
densidad
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
Clave InChI
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response