408271
Tetrahydrofurfuryl acrylate
contains hydroquinone as inhibitor, monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
THFA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
contiene
hydroquinone as inhibitor
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
87 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2
Clave InChI
YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?