Merck
408174
Sigma-Aldrich
S-Benzylcysteamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-(Benzylthio)ethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2SCH2CH2NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
203.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
126-127 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
thioether
cadena SMILES
Cl.NCCSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NS.ClH/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,10H2;1H
Clave InChI
XZXIWQYIVDFDSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
S-Benzylcysteamine hydrochloride is sulphur containing organic building block. It is reported to afford S-benzylcysteamine on reaction with 0.1M methanolic NaOMe .
Aplicación
S-Benzylcysteamine hydrochloride may be employed as starting reagent in the synthesis of mercaptoacetyltriglycine (MAG3) derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and biological characteristics of the Technetium-99m triamide derivatives of mercaptoacetyltriglycine (MAG3).
Okarvi SM, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 46(1), 73-84 (2003)
Designer ligands. VIII. Thermal and microwave-assisted synthesis of silver (I)-selective ligands.
Daubinet A and Kaye PT.
Synthetic Communications, 32(20), 3207-3217 (2002)