221228
Hidróxido de amonio solution
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
1204 °F
expl. lim.
27 %
concentration
28.0-30.0% NH3
impurities
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
ign. residue
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Como medio para preparar nanopartículas de magnetita (Fe3O4) a través de un método modificado de coprecipitación química controlada.
- Como disolvente y reactivo para preparar 4-aril y 4-alquil-2,6-dimetil-1,4-dihidro-3,5-piridinocarboxilatos mediante la síntesis Hantzsch en un sintetizador con cavidad microondas.
Packaging
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocolos
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.