Merck
407216
Sigma-Aldrich
Triarylsulfonium hexafluorophosphate salts, mixed
50% in propylene carbonate
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 72,50
100 ML
US$ 242,00
US$ 72,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 72,50
100 ML
US$ 242,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 72,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
concentración
50% in propylene carbonate
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
densidad
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.3F6P/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;3*1-7(2,3,4,5)6/h1-28H;1-19H;;;/q+2;+1;3*-1
Clave InChI
BXEZIWXFNSCYKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Mixed triarylsulfonium hexafluorophosphate salts are cationic photoinitiators which are used as ultraviolet curing agents that have bifunctional cross-linking monomers.[1]
Aplicación
It can be mixed with propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMA) that may be blended with bisphenol F resin which can be used in the fabrication of UV curable nano-imprinted epoxy resist.[2][3] It can also be used as a photo-initiator for photo-polymerization of epoxy/acrylate composites which find applications in UV protective coating on electronic devices.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nanoimprinting ultrasmall and high-aspect-ratio structures by using rubber-toughened UV cured epoxy resist.
Shin YJ, et al.
Nanotechnology, 24(25), 255302-255302 (2013)
Novel visible photoinitiators systems for free-radical/cationic hybrid photopolymerization.
Podsiadly R.
Dyes and Pigments, 91(3), 422-426 (2011)
Kinetics study of the UV-initiated cationic polymerization of cycloaliphatic diepoxide resins.
Voytekunas VY, et al.
European Polymer Journal, 44(11), 3640-3649 (2008)