Merck
406139
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane
98%
Sinónimos:
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11)2BCl
Número de CAS:
Peso molecular:
212.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
A convenient reagent for regio- and stereoselective enolboration of ketones and other carbonyl derivatives.[1]
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 57, 499-499 (1992)