40205
Hidróxido de amonio solution
≥25% NH3 in H2O
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Productos recomendados
CofA
specification on request
lim. expl.
27 %
concentración
≥25% NH3 in H2O
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
- precipitant for the R2O3 group of elements,
- complexing agent,
- dissolution medium.7
Aplicación
- to clean wafers.1
- to prepare magnetic iron oxide nanoparticles
- in the recovery of cellulose from sugarcane bagasse. The process enhances hydrolysis and -production of bioethanol
- in bi-directional perfusion technique of human periodontal ligament cell sheets
- as a mobile phase in the liquid chromatography for prebiotic galactooligosaccharides
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?