Merck
401706
Sigma-Aldrich
Tetraethylgermanium
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Ge(C2H5)4
Número de CAS:
Peso molecular:
188.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
densidad
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Ge](CC)(CC)CC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)