Merck
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Beilstein:
4430628
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Synthesis of tetrapeptide carboxypeptidase irreversible inhibitor leading to covalent substrate modification; preparation of combinatorial libraries
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)