Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 363,00 US$ 272,25 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 272,25
Precio de catálogoUS$ 363,00Ahorre 25 %PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (TLC) | description 97% | description AldrichCPR |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 97% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color white | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?