399221
(Methyldiphenylsilyl)acetylene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14Si/c1-3-16(2,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h1,4-13H,2H3
Clave InChI
XSXNZQAPLNNSCP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)