Merck
399043
Sigma-Aldrich
3-Phenylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8S
Número de CAS:
Peso molecular:
160.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
90-93 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
Clave InChI
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Conducting polymer precursor.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)