Merck
279684
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
272 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Surface-enhanced Raman scattering of 4-(methylthio)benzonitrile adsorbed on silver surface has been investigated[1].
Aplicación
4-(Methylthio)benzonitrile was used in the preparation of 4-cyanobenzenethiol[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Unsymmetrical aryl disulfides with excellent transparency in the visible region for second order nonlinear optics.
Sudharsanam R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(10), 2904-2908 (2002)
Investigation of adsorption and decomposition of 4-(methylthio) benzonitrile on a silver surface by Raman spectroscopy.
Yi SS, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(4), 213-219 (1993)