39832
3,3-Dimethyl-1-butene
≥98.5% (GC)
Sinónimos:
Neohexene
Seleccione un Tamaño
US$ 808,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 808,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
6.96 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
densidad
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Quantification of relevant Brønsted acid sites on Cl-doped alumina catalysts for the isomerization of olefins: This study explores the catalytic activity of 3,3-dimethyl-1-butene isomerization on Cl-doped alumina, highlighting the linearity of isomerization efficiency with specific Brønsted acid sites. (Q Rivet, R Beucher, F Morfin, T Nardin, D Farrusseng, Journal of Catalysis, 2023).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.