Merck
37087
Supelco
Tetraconazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazolyl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 312,00
US$ 312,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 312,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11Cl2F4N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
372.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 312,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)C(F)(F)OCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2
Clave InChI
LQDARGUHUSPFNL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetraconazole is a systemic[1]broad spectrum triazole fungicide[1], which can be used to control a large number of fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes especially Sphaerotheca fuliginea on cucumber and Erysiphe graminis on wheat.[2] It can be prepared, via stereoselective lipase-catalyzed hydrolysis of the racemic precursor (R,S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-l-y1)-prop-l-yl acetate.[2]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemoenzymic synthesis and biological activity of both enantiomeric forms of tetraconazole, a new antifungal triazole
Bianchi D, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39, 197-201 (1991)
Ultrastructural studies of the effects of tetraconazole on the barley-powdery mildew host pathogen complex
Maffi.D, et al.
Mycological research, 99, 799-805 (1995)