808245
10,10′-dibromo-9,9′-bianthracene
Sinónimos:
10,10′-dibromo-9,9′-bianthryl, 10-bromo-9-(10-bromoanthracen-9-yl)anthracene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
348-352 °C
cadena SMILES
BrC1=C2C(C=CC=C2)=C(C3=C(C=CC=C4)C4=C(Br)C5=C3C=CC=C5)C6=CC=CC=C61
InChI
1S/C28H16Br2/c29-27-21-13-5-1-9-17(21)25(18-10-2-6-14-22(18)27)26-19-11-3-7-15-23(19)28(30)24-16-8-4-12-20(24)26/h1-16H
Clave InChI
NPNNLGXEAGTSRN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)