388823
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
97%
Sinónimos:
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
About This Item
Productos recomendados
description
zwitterionic
assay
97%
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)