Merck
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
Sinónimos:
TYZOR® TE organic titanate
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 53,30
US$ 53,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 53,30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19NO4Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
253.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 53,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
concentración
80 wt. % in isopropanol
densidad
1.087 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
Clave InChI
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)