Merck
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 organic titanate
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 52,10
US$ 52,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 52,10
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
US$ 52,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
583 mmHg ( 100 °C)
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.4120 (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Información legal
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. What is formula Tyzor131
    1 answer
    1. This product is a trademarked item. The specific formulation is not published. However, information available in the product Safety Data Sheet indicates this product contains water, sodium chloride, and mixed titanium ortho ester complexes.