Documentos clave
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
Sinónimos:
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C