Merck
381012
Sigma-Aldrich
Tetrarhodium dodecacarbonyl
About This Item
Fórmula lineal:
Rh4(CO)12
Número de CAS:
Peso molecular:
747.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
Clave InChI
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains a trace amount of Rh6(CO)16
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)