377627
2-Imino-1-imidazolidineacetic acid
98%
Sinónimos:
1-Carboxymethyl-2-iminoimidazolidine, Cyclocreatine
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
solubilidad
1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CN1CCNC1=N
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
Clave InChI
AMHZIUVRYRVYBA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Growth inhibition of Hodgkin disease-derived cell lines
Investigations into effects in rat hepatocarcinogenesis model
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?