376906
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
122-124 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Clave InChI
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCActive Filters