Merck
374709
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate
99%
Sinónimos:
Ethyl (3S)-3-hydroxybutanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
2347951
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +43°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 94% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate is a chiral building block for the preparation of bioactive compounds such as pheromones and carbapenem antibiotics.
Aplicación
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate may be used in the preparation of 3-(1′-hydroxyethyl)-2-azetidinones.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asymmetric synthesis of (1'R, 3R, 4R)-4-acetoxy-3-[1'-((tert-butyldimethylsilyl) oxy) ethyl]-2-azetidinone and other 3-(1'-hydroxyethyl)-2-azetidinones from (S)-(+)-ethyl 3-hydroxybutanoate: formal total synthesis of (+)-thienamycin.
Journal of the American Chemical Society, 109(4), 1129-1135 (1987)
A two-step enzymatic resolution process for large-scale production of (S)-and (R)-ethyl-3-hydroxybutyrate.
Fishman A, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 74(3), 256-263 (2001)