372951
tert-Butyldimethylsilyl chloride solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
tert-Butylchlorodimethylsilane solution, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Clave InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)