Merck
56563
Supelco
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
264.34
Beilstein:
2370068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Clave InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs