371491
Thionyl chloride
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
presión de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
densidad
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?