Merck
307297
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-chloropropyl)methylsilane
98%
Sinónimos:
(3-Chloropropyl)methyldichlorosilane
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 135,00
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 135,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.56
Beilstein:
1736034
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.[1]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)