369330
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
98%
Sinónimos:
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
densidad
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
Clave InChI
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?