369055
2-Bromo-4-fluoroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
densidad
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Clave InChI
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-4-fluoroaniline is an aryl fluorinated building block.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis of fluorescent tetracyclic lactams by a ?one pot? three steps palladium-catalyzed borylation, Suzuki coupling (BSC) and lactamization: DNA and polynucleotides binding studies.
Queiroz M-JRP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 45-52 (2007)
An efficient synthesis of enantiomerically pure aromatic-fused N-containing heterocycles from common chiral aziridines.
Chan Kim J, et al.
Tetrahedron, 66(40), 8108-8114 (2010)
Fatma K Abdel-Wadood et al.
Archiv der Pharmazie, 347(2), 142-152 (2014-01-01)
2-Bromo-4-fluoroaniline (1) was condensed with ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate (2) in ethanol to afford 3, which upon refluxing in paraffin oil at 250°C gave 8-bromo-3-cyano-6-fluoroquinoline-4(1H)-one (4). Then, compound 4 was taken as a versatile building block that allows the synthesis of thieno[3,2-c]quinoline