Merck
368091
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
286-289 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,(H,13,14)
Clave InChI
NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid is a heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)