367451
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
5% in TMCS
Sinónimos:
BSA
About This Item
Productos recomendados
concentration
5% in TMCS
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
density
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChI key
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?