559296
2-Phenyl-1,3-propanediol
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
53-56 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
Clave InChI
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?