Merck
366684
Sigma-Aldrich
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Beilstein:
2213375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
67-69 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
Clave InChI
LNGAGQAGYITKCW-ZKCHVHJHSA-N
Descripción general
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate is an unsaturated ester. Sterically favored conformations of the dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate molecule has been reported.[1]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
RIS Models and Unperturbed Chain Properties of Polyesters Containing 1, 3-Cyclobutylene and 1, 4-Cyclohexylene Linkages.
Sulatha MS and Natarajan U.
Macromolecular Theory and Simulations, 12(1), 61-71 (2003)