Merck
544574
Sigma-Aldrich
Cobalt naphthenate
6%
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 89,40
1 KG
US$ 271,00
US$ 89,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 89,40
1 KG
US$ 271,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 89,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
concentración
≤6.5% Co+2 in mineral spirits
6%
índice de refracción
n20/D 1.4620
densidad
0.921 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Co+2].[O-]C(=O)CCC2CC(CC2)CC.[O-]C(=O)CCC1CC(CC1)CC
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clave InChI
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Cobalt naphthenate is the catalyst that promotes the curing process and allows effective cross-linking for a variety of polymeric films.[1]
Aplicación
Cobalt naphthenate may be used as a catalyst that facilitates the free radical polymerization of (3-methacryloxypropyl)trimethoxysilane (MPS), which can be used to functionalize alumina nanoparticles.[2] It can be used as a promoter for the development of unsaturated flame retardant polyesters.[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system, Gastrointestinal tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - Tag closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - Tag closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly thermostable and durably flame-retardant unsaturated polyester modified by a novel polymeric flame retardant containing Schiff base and spirocyclic structures
Zhao D, et al.
Chemical Engineering Journal, 344(27), 419-430 (2018)
Synthesis of artificial urushi via ring-opening reaction of benzoxazine with renewable cardanol
Ma H, et al.
Polymer, 132, 41-50 (2017)
Surface functionalized alumina nanoparticle filled polymeric nanocomposites with enhanced mechanical properties
Guo Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(27), 2800-2808 (2006)