Merck
362433
Sigma-Aldrich
Diethyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate
96%
Sinónimos:
N-Methoxy-N-methyl-2-(diethyl phosphono)acetamide, N-Methoxy-N-methyl-phosphonoacetamide diethyl ester, Diethyl N-methoxy-N-methylphosphonoacetamide, Diethylphosphonoacetic acid N-methyl-N-methoxyamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3ON(CH3)COCH2P(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
239.21
Beilstein:
1875865
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)N(C)OC)OCC
InChI
1S/C8H18NO5P/c1-5-13-15(11,14-6-2)7-8(10)9(3)12-4/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
WYLRYBDGIILFIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of ring-expanded bryostatin analogs as antitumor agents
  • Asymmertic synthesis of pinnatoxins A and G via diastereoselective Ireland-Claisen rearrangement, ring closing metathesis, and cyclization
  • Rh2(II)-catalyzed nitro-group migration reactions
  • Stereoselective synthesis of cyclohexanones via phase transfer catalyzed double addition reactions
  • Stereoselective synthesis of (+)-polyrhacitide A via aldol reaction, Horner-Wardsworth-Emmons reaction, Evans acetal intramolecular oxa-Michael reaction and diastereoselective syn reduction reaction as the key steps
  • Preparation of substituted furans via olefin cross-metathesis
Wittig carbonylating reagent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 23, 43-43 (1990)