Merck
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanediol
98%
Sinónimos:
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
About This Item
Fórmula lineal:
C5H8(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1901117
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
Clave InChI
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors