359556
4-Azidoaniline hydrochloride
97%
Sinónimos:
4-Aminophenyl azide hydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
165 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
azide
cadena SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8;/h1-4H,7H2;1H
Clave InChI
SDYAJRBHPPWHSF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?