Merck
359289
Sigma-Aldrich
Sodium dibenzyldithiocarbamate
97%
Sinónimos:
Dibenzyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CH2)2NCSSNa
Número de CAS:
Peso molecular:
295.40
Beilstein:
4620553
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na]SC(=S)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NS2.Na/c17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;+1/p-1
Clave InChI
MYCPTMLDBVIIES-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J H Shofstahl et al.
Journal of chromatographic science, 28(5), 225-229 (1990-05-01)
The United States Environmental Protection Agency (EPA) currently specifies atomic absorption spectrophotometry as the method of analysis for the priority pollutant metals. While the method is very sensitive, it does suffer from limitations. As an alternative, the use of dibenzyldithiocarbamate