1.06689
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
(reagent for copper) GR for analysis ACS
Sinónimos:
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
analitos específicos
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
93 °C
solubilidad
600 g/L
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[S-]C(=S)N(CC)CC.O.O.O
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Sulfated ash: 30.0 - 36.0 %
Sensitivity (as reagent of copper): passes test
Identity (IR): passes test
Corresponds to ACS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Determinación fotométrica con PAR tras separación del plomo con dietilditiocarbaminato de sodio
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate