Merck
349984
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
87 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-4-methylpyridine may be used:
  • in the total synthesis of ocular age pigment A2-E (2 equiv of retinal (vitamin A) and 1 equiv of ethanolamine)[1]
  • in the preparation of methoxy-2-(2-pyridyl)indoles[2]
  • in the preparation of 2-(2′,4′-difluorophenyl)-4-methylpyridine, via a Suzuki coupling reaction with 2,4-difluorophenylboronic acid[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Blue Emitting Cationic Iridium Complexes Containing Two Substituted 2-Phenylpyridine and One 2, 2'-Biimidazole for Solution-Processed Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs).
Yun S-J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(11), 3645-3650 (2012)
Pd (0)-Catalyzed cross-coupling reactions of 2-indolylzinc halides. A convenient route to indolo [2, 3-a] quinolizidines.
Amat M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 73, 82-82 (2002)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)
Hector H Huang et al.
Nature communications, 11(1), 1931-1931 (2020-04-24)
Enhancing the efficacy of proteasome inhibitors (PI) is a central goal in myeloma therapy. We proposed that signaling-level responses after PI may reveal new mechanisms of action that can be therapeutically exploited. Unbiased phosphoproteomics after treatment with the PI carfilzomib surprisingly demonstrates