347779
Isoamyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium bromide
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
157-159 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation of 9,11-secosterol analogs as antitumor agents
- Synthesis of antiepileptic, ceramide I, and its triacetyl derivatives via olefin cross metathesis
- Preparation of meso-epoxides via substitution of alkyl bromides with triphenylphosphine followed by Wittig olefination and epoxidation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)